Learn More
Tocris Bioscience™ ML 339
Description
ML 339 is a potent and selective hCXCR6 antagonist (IC50 = 140 nM); 100-fold less active at the murine CXCR6 receptor (IC50 = 18 μM). Exhibits selectivity over CXCR5, CXCR4, CCR6 and APJ receptors (IC50 >79 μM).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-[(1 R,3 S,5 S)-9-(2-((2-Chlorophenyl)amino)-2-exoethyl)-9-azabicyclo[3.3.1 ]nonan-3-yl)-3,4,5-trimethoxybenzamide |
| CAS | 2080300-49-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Objetivo | Chemokine Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C26H32ClN3O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Show More |
Para uso exclusivo en investigación.