Learn More
ML 311
Descripción
ML 311 is an inhibits Mcl1-BIM interaction. Inhibits viability of Mcl1-dependent tumor cell lines. Induces cell death and decreased spheroid formation in Her2 positive breast cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-8-quinolinol |
| CAS | 315698-17-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C23H24F3N3O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 415.45 |