Learn More
Tocris Bioscience™ ML 299
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755796
Cambiar vista
Click to view available options
2 mg
Código de producto.
18755796 2 mg
1 options
Código de producto. 18755796 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4894/2
Potent inhibitor of PLD1 and PLD2; CNS penetrant
ML 299 is a selective allosteric modulator and potent inhibitor of phospholipases D1 and D2 (IC50 values are 6 and 12 nM, respectively). ML 299 decreases invasive migration in glioblastoma cells and increases caspase 3/7 activity in serum-free conditions. ML 299 is non-cytotoxic, active in vivo and CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N-[(1 S)-2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5 ]dec-8-yl]-1-methylethyl]benzamide
CAS 1426916-00-8
Cantidad 2 mg
Objetivo Phospholipase Inhibitors
Fórmula molecular C23H26BrFN4O2
Pureza 0.98