Learn More
R&D Systems™ ML 281
Descripción
Inhibitor of the serine/threonine kinase STK33 (IC50 = 14 nM). Exhibits >700-fold selectivity for STK33 over the structurally related protein kinase A (PKA); also exhibits 550-fold selectivity over Aurora kinase B.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML 281 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.47 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 389.473 |