Learn More
Tocris Bioscience™ ML 240
ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase
Marca:  Tocris Bioscience™ 5153/50
Encompass
Código de producto. 15726526
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
ML 240 is an ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase (VCP, IC50 = 110 nM). Exhibits antiproliferative activity in NCI-60 cancer cell lines and rapidly induces executioner caspases 3 and 7 in multiple colon cancer cells. Promotes accumulation of LC3-II and impairs autophagosome maturation. Also impairs the endoplasmic-reticulum-associated degradation (ERAD) pathway.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
50 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones