Learn More
ML 239
Descripción
ML 239 is a breast cancer stem cell inhibitor (IC50 = 1.16 μM). Exhibits 24-fold selectivity for breast cancer stem cells over normal mammary epithelial cells. Also cytotoxic towards MDA-MB-231 breast cancer cells in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic acid (2E)-2-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)hydrazide |
| CAS | 1378872-36-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C13H10Cl3N3O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 346.6 |