Learn More
Tocris Bioscience™ ML 233
Descripción
ML 233 is a non-peptide apelin receptor agonist (EC50 = 3.7 μM); exhibits >21-fold selectivity over the closely related angiotensin 1 receptor (EC50 = >79 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4-Methyl-5-(((phenylsulfonyl)oxy)imino)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-3,6-dien-2-one |
| CAS | 143621-35-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C19H21NO4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.44 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.