Learn More
Tocris Bioscience™ ML 221
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001685 50 mg 50 miligramos
30001666 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001685 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4748/50
Apelin antagonist
Apelin receptor (APJ) antagonist (IC50 values are 0.70 and 1.75 μM in a cAMP assay and β-arrestin assay, respectively). Displays >37-fold selectivity over the closely related angiotensin II type 1 (AT1) receptor. Exhibits no toxicity towards human hepatocytes at concentrations >50 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877636-42-5
Fórmula molecular C17H11N3O6S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML 221
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.35
Pureza >99%
Peso molecular 385.35