Learn More
Tocris Bioscience™ ML 210
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18736796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18736796 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18736796
Marca: Tocris Bioscience™ 6429/10
Selectively kills mutant HRAS-expressing cells
ML 210 is a glutathione peroxidase (GPX4) inhibitor. Kills mutant RAS-expressing cell lines (IC50 values are 71 and 272 nM for HRAS G12v mutant expressing cell lines BJeLR and BJeH-LT, respectively). Exhibits 4-fold selectivity for HRAS mutant-expressing cell lines. Induces ferroptosis in tumor initiation "persister" cells and drug-resistant tumor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]-1-piperazinyl](5-methyl-4-nitro-3-isoxazolyl)methanone
CAS 1360705-96-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C22H20Cl2N4O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.32
Pureza 98%