Learn More
Tocris Bioscience™ ML 190
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002019 10 mg 10 miligramos
30002023 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002019 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4866/10
Selective κ opioid receptor antagonist
Selective κ opioid receptor (KOP) antagonist (IC50 = 120 nM in a β-arrestin assay); displays >267-fold selectivity over μ and δ opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1355244-02-8
Fórmula molecular C27H32N6O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML 190
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.58
Peso molecular 488.592