Learn More
ML-18, MedChemExpress
Código de producto. 16499996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499996 50 mg 50 miligramos
16474696 100 mg 100 miligramos
16453608 10 mg 10 miligramos
16452786 25 mg 25 miligramos
16426337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101844
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-18
CAS 1422269-30-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H35N5O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)NCC4(C5=CC=C(OC)C=C5)CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 569.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.65
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease