Learn More
R&D Systems™ ML 162
Código de producto. 30000030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30000030 10 mg 10 miligramos
30000010 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000030 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7821/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits glutathione peroxidase (GPX4); induces ferroptosis
ML 162 is a covalent glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor. It induces ferroptosis in vivo. It is selectively lethal to mutant RAS oncogene-expressing cell lines (IC50 = 25 and 578 nM for HRASG12V-expressing and wild-type BJ fibroblasts, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(Chloroacetyl)(3-chloro-4-methoxyphenyl)amino]-N-(2-phenylethyl)-2-thien-2-ylacetamide
CAS 1035072-16-2
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Glutathione Peroxidase 4/GPX4
Fórmula molecular C23H22Cl2N2O3S
Pureza 0.98