Learn More
Tocris Bioscience™ ML 154
Potent neuropeptide S receptor (NPSR) antagonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 5161/10
Encompass
Código de producto. 15776526
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
ML 154 is a potent neuropeptide S receptor (NPSR) antagonist (pA2 = 9.98). Inhibits neuropeptide S-induced ERK phosphorylation over cAMP responses and calcium responses (IC50 values are 9.3, 22.1 and 36.5 nM, respectively). Appears to modulate addictive behavior in vivo. Displays no activity against vasopressin V1B receptors. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
10 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones