Learn More
Tocris Bioscience™ ML 145
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18046032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18046032 10 mg 10 miligramos
18023862 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18046032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4172/10
GPR35 antagonist
Selective antagonist for the GPR35 orphan receptor GPCR (IC50 = 20.1 nM). Over 1000-fold more selective for GPR35 compared to GPR55 antagonists.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1164500-72-4
Fórmula molecular C24H22N2O5S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML 145
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.57
Pureza >98%
Peso molecular 482.569