Learn More
Tocris Bioscience™ ML 141
Descripción
Allosteric inhibitor of Cdc42 GTPase (EC50 = 2.1 μM). Selective for Cdc42 over other members of the Rho GTPase family including Rac1, Rab2 and Rab7. Inhibits ovarian cancer cell migration in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rho GTPase Inhibitors |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.49 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 407.488 |