Learn More
Clorhidrato de ML 133, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1222781-70-5 |
| Fórmula molecular | C19H20ClNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ML 133 Hydrochloride, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO.ClH/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17;/h2-12,20H,13-14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CNCc2cccc3ccccc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)-N-(naftalen-1-ilmetil)metanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1233 |