Learn More
ML-109, MedChemExpress
Código de producto. 16477527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477527 5 mg 5 miligramos
16444788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114116
MedChemExpress ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-109
CAS 1186649-91-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29N3O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (159.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CC=C4)NC5=C(C(O)=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 523.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.58
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism