Learn More
ML-098, MedChemExpress
Código de producto. 16450378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450378 5 mg 5 miligramos
16443696 25 mg 25 miligramos
16407918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-098
CAS 878978-76-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo CID-7345532
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM)
SMILES O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O
Peso molecular (g/mol) 309.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.36
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease