Learn More
ML-030, TRC
Código de producto. 30477431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477431 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30477431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42505510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
CAS 1013750-77-0
Fórmula molecular C20H20N4O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo CID-11757146, 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N4O4S/c1-25-13-6-8-16(26-2)14(10-13)19-21-22-20-24(19)23-15(11-29-20)12-5-7-17(27-3)18(9-12)28-4/h5-10H,11H2,1-4H3
SMILES COC1=CC(C2=NN=C3SCC(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=NN23)=C(OC)C=C1
Nombre IUPAC 3-(2,5-dimetoxifenil)-6-(3,4-dimetoxifenil)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazina
Peso molecular (g/mol) 412.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.12