Learn More
ML-030, MedChemExpress
Código de producto. 16496507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496507 5 mg 5 miligramos
16453788 10 mg 10 miligramos
16452856 25 mg 25 miligramos
16450167 50 mg 50 miligramos
16414846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-030
CAS 1013750-77-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 412.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.46
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation