Learn More
MKT-077, MedChemExpress
Descripción
MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MKT-077 |
| CAS | 147366-41-4 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22ClN3OS2 |
| Sinónimo | FJ-776 |
| Información de solubilidad | DMSO : 56.67 mg/mL (131.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | CN(C1=CC=CC=C1S/2)C2=C3C(N(CC)/C(S\3)=C/C4=[N+](CC)C=CC=C4)=O.[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 432.0 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.0 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |