Learn More
MKC9989, MedChemExpress
Código de producto. 16485138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485138 10 mg 10 miligramos
16481367 50 mg 50 miligramos
16431249 1 mg 1 miligramo
16425856 100 mg 100 miligramos
16407867 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12399
MedChemExpress MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.
MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MKC9989
CAS 1338934-20-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20O7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (148.66 mM)
SMILES O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CCOCCOC)C2=O)=CC(OC)=C1O
Peso molecular (g/mol) 336.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.34
Porcentaje de pureza 97.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death