Learn More
MKC8866, MedChemExpress
Código de producto. 16492916
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492916 25 mg 25 miligramos
16473938 10 mg 10 miligramos
16456657 5 mg 5 miligramos
16440297 50 mg 50 miligramos
16414966 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16492916
Marca: Medchem Express HY104040
MedChemExpress MKC8866, a salicylaldehyde analog, is a potent, selective IRE1 RNase inhibitor with an IC50 of 0.29 μM in human vitro.
MKC8866 strongly inhibits Dithiothreitol-induced X-box-binding protein 1-spliced (XBP1s) expression with an EC50 of 0.52 μM and unstresses RPMI 8226 cells with an IC50 of 0.14 μM. MKC8866 inhibits IRE1 RNase in breast cancer cells leading to the decreased production of pro-tumorigenic factors and it can inhibits prostate cancer (PCa) tumor growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MKC8866
CAS 1338934-59-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19NO7
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (46.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CC(N3CCOCC3)=O)C2=O)=CC(OC)=C1O
Peso molecular (g/mol) 361.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.35
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death