Learn More
MKC3946, MedChemExpress
Código de producto. 16470318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470318 5 mg 5 miligramos
16451849 1 mg 1 miligramo
16437858 10 mg 10 miligramos
16417676 100 mg 100 miligramos
16413807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19710
MedChemExpress MKC3946 is a potent IRE1α inhibitor, used for cancer research.
MKC3946 is a potent IRE1α inhibitor, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MKC3946
CAS 1093119-54-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=C(O)C=CC2=C1C=CC(C3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)S3)=C2
Peso molecular (g/mol) 380.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.46
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease