Learn More
MK8722, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MK8722 |
| CAS | 1394371-71-1 |
| Fórmula molecular | C24H20ClN3O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,4:3,6-Dianhydro-2-O-(5-[1,1'-biphenyl]-4-yl-6-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-D-mannitol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20ClN3O4/c25-16-10-17-23(28-24(26-17)32-19-12-31-21-18(29)11-30-22(19)21)27-20(16)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,18-19,21-22,29H,11-12H2,(H,26,27,28)/t18-,19-,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | ClC1=CC2=C(N=C(O[C@@H]3CO[C@@]4([H])[C@]3([H])OC[C@H]4O)N2)N=C1C5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 449.89 |