Learn More
MK8722, MedChemExpress
Código de producto. 16485316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485316 100 mg 100 miligramos
16474428 10 mg 10 miligramos
16420747 50 mg 50 miligramos
16407157 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111363
MedChemExpress MK8722 is a potent and systemic pan-AMPK activator.
MK8722 is a potent and systemic pan-AMPK activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK8722
CAS 1394371-71-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20ClN3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (69.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@]([C@]2([H])OC1)([H])OC[C@H]2OC3=NC4=NC(C(C=C5)=CC=C5C6=CC=CC=C6)=C(Cl)C=C4N3
Peso molecular (g/mol) 449.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.89
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism