Learn More
Tocris Bioscience™ MK6-83
TRPML channel activator
Marca: Tocris Bioscience™ 5547/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MK6-83 is a TRPML channel activator (EC50 = 110 nM). Also activates F408Δ and F465L TRPML mutants (EC50 values are 0.1 and 1.23 μM respectively). Restores endolysosomal trafficking and zinc homeostasis in lysosomes of mucolipidosis type IV (MLIV) mutant fibroblasts.Especificaciones
| MK6-83 | |
| 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide | |
| Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol | |
| Bioactive Small Molecule |
| 1062271-24-2 | |
| 10 mg | |
| Solid |
Título del producto
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use