Learn More
MK6-83, TRC
Código de producto. 30478756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478756 50 mg 50 miligramos
30469186 5 mg 5 miligramos
30477435 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42460050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1062271-24-2
Fórmula molecular C16H20N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 336.47
Sinónimo MK6-83, 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
Nombre IUPAC 5-metil-N-(2-piperidina-1-ilfenil)tiofeno-2-sulfonamida
SMILES Cc1ccc(s1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2N3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.0966