Learn More
MK2-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498097 5 mg 5 miligramos
16415388 10 mg 10 miligramos
16401577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12834A5mg
MedChemExpress MK2-IN-1 hydrochloride is a potent and selecitve MAPKAPK2(MK2) inhibitor(IC50=0.11 uM) with a non-ATP competitive binding mode.
MK2-IN-1 hydrochloride is a potent and selecitve MAPKAPK2(MK2) inhibitor(IC50=0.11 uM) with a non-ATP competitive binding mode.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK2-IN-1 hydrochloride
CAS 1314118-94-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26Cl2N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (196.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)O1)N(C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3)CC5=NC=CC=C5.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 509.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.43
Porcentaje de pureza 97.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation