Learn More
Tocris Bioscience™ MK 886
Código de producto. 18024302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18024302 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18024302 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1311/2
Inhibitor of 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP)
MK 886 is a potent inhibitor of 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP) (IC50 = 30 nM for inhibition of [125I]-L-691,678 photoaffinity labelling). Inhibits leukotriene biosynthesis (IC50 = 3 nM in human polymorphonuclear leukocytes). Also moderately potent PPARα antagonist (IC50 = 0.5-1 μM). Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-3-[(1,1-dimethylethyl)thio]-α,α-dimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-Indole-2-propanoic acid
CAS 118414-82-7
Cantidad 2 mg
Objetivo Lipoxygenase Inhibitors
Fórmula molecular C27H34ClNO2S
Pureza 98%