Learn More
MK-886, TRC
Código de producto. 30478488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478488 5 mg 5 miligramos
30469717 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4250535MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118414-82-7
Fórmula molecular C27H34ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 472.08
Sinónimo MK-886, L 663536
SMILES CC(C)c1ccc2c(c1)c(SC(C)(C)C)c(CC(C)(C)C(=O)O)n2Cc3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-3-[(1,1-dimethylethyl)thio]-alpha,alpha-dimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-indole-2-propanoic Acid