Learn More
Sal de sodio MK-886, TRC
Código de producto. 30137486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137486 1 mg 1 miligramo
30009531 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4250001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118427-55-7
Fórmula molecular C27 H33 Cl N O2 S . Na
Peso molecular (g/mol) 494.06
Sinónimo MK 886 sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 3-[3-tert-butilsulfanil-1-[(4-clorofenil)metil]-5-propan-2-ilindol-2-il]-2,2-dimetilpropanoato
SMILES [Na+].CC(C)c1ccc2c(c1)c(SC(C)(C)C)c(CC(C)(C)C(=O)[O-])n2Cc3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-886 sodium salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H34ClNO2S.Na/c1-17(2)19-10-13-22-21(14-19)24(32-26(3,4)5)23(15-27(6,7)25(30)31)29(22)16-18-8-11-20(28)12-9-18;/h8-14,17H,15-16H2,1-7H3,(H,30,31);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.1818