Learn More
MK-8617, MedChemExpress
Código de producto. 16494496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494496 100 mg 100 miligramos
16480916 200 mg 200 miligramos
16423238 10 mg 10 miligramos
16409786 50 mg 50 miligramos
16405967 5 mg 5 miligramos
16402686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16494496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101023
MedChemExpress MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-8617
CAS 1187990-87-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21N5O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (13.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(C2=NN=CC=C2)N=C1O)NC(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 443.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.45
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation