Learn More
MK-8245, MedChemExpress
Descripción
MK-8245 is a potent, liver-targeted stearoyl-CoA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 1 nM for human SCD1 and 3 nM for both rat SCD1 and mouse SCD1, with antidiabetic and antidyslipidemic efficacy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MK-8245 |
| CAS | 1030612-90-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H16BrFN6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.02 mM) |
| SMILES | O=C(CN1N=C(N=N1)C2=CC(N3CCC(CC3)OC4=CC(F)=CC=C4Br)=NO2)O |
| Peso molecular (g/mol) | 467.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.25 |
| Mostrar más |