Learn More
MK-8033, MedChemExpress
Código de producto. 16495628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495628 10 mg 10 miligramos
16471797 50 mg 50 miligramos
16448327 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13299
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress MK-8033 is an orally active ATP competitive c-Met/Ron dual inhibitor (IC50s: 1 nM (c-Met),7 nM (Ron)), with preferential binding to the activated kinase conformation. MK-8033 can be used in the research of cancers, such as breast and bladder cancers, non-small cell lung cancers (NSCLCs).
MK-8033 is an orally active ATP competitive c-Met/Ron dual inhibitor (IC50s: 1 nM (c-Met),7 nM (Ron)), with preferential binding to the activated kinase conformation. MK-8033 can be used in the research of cancers, such as breast and bladder cancers, non-small cell lung cancers (NSCLCs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-8033
CAS 1001917-37-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21N5O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (97.55 mM)
SMILES O=S(NCC1=CC=CC=N1)(CC2=CC=C3C(C(C4=CC(C5=CN(N=C5)C)=CN=C4C=C3)=O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 471.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.53
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease