Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-MK 801 maleate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001372 10 mg 10 miligramos
18054822 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001372 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0955/10
NMDA antagonist; less active enantiomer of (+)-MK 801
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121917-57-5
Fórmula molecular C20H19NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-MK 801 maleate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Pureza >99%
Peso molecular 337.375