Learn More
(+)-MK 801 Maleato de Hidrógeno, TRC
Código de producto. 18092510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18092510 50 mg 50 miligramos
18002520 10 mg 10 miligramos
18032220 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42495050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77086-22-7
Fórmula molecular C16 H15 N . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 337.37
Sinónimo (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine, (2Z)-2-butenedioate (1:1), (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine (Z)-2-Butenedioate (1:1), Dizocilpine Hydrogen Maleate, Dizocilpine Maleate
SMILES C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-MK 801 Hydrogen Maleate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1314