Learn More
MK-7622, MedChemExpress
Código de producto. 16496688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496688 10 mg 10 miligramos
16469247 5 mg 5 miligramos
16416846 100 mg 100 miligramos
16402777 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15618
MedChemExpress MK-7622 (M1 receptor modulator) is a muscarinic M1 receptor positive allosteric modulator.
MK-7622 (M1 receptor modulator) is a muscarinic M1 receptor positive allosteric modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-7622
CAS 1227923-29-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo M1 receptor modulator
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.33 mM)
SMILES O=C1N([C@@H]2[C@@H](O)CCCC2)C=NC3=C1C=C(CC4=CC=C(C)N=C4)C5=CC=CC=C53
Peso molecular (g/mol) 399.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.48
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation