Learn More
MK-6892, MedChemExpress
Código de producto. 16456797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456797 5 mg 5 miligramos
16424098 10 mg 10 miligramos
16400457 50 mg 50 miligramos
16435066 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10680
MedChemExpress MK-6892 is a potent, selective, and full agonist for the high affinity nicotinic acid (NA) receptor GPR109A. Ki and GTPγS EC50 of MK-6892 on the Human GPR109A is 4 nM and 16 nM, respectively.
MK-6892 is a potent, selective, and full agonist for the high affinity nicotinic acid (NA) receptor GPR109A. Ki and GTPγS EC50 of MK-6892 on the Human GPR109A is 4 nM and 16 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-6892
CAS 917910-45-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N4O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C=C1)=CN=C1C2=NOC(CC(C)(C)C(NC3=C(C(O)=O)CCCC3)=O)=N2
Peso molecular (g/mol) 386.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.4
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death