Learn More
MK-571, TRC
Código de producto. 30474594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474594 10 mg 10 miligramos
30465850 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115104-28-4
Fórmula molecular C26 H26 Cl N2 O3 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 537.07
Sinónimo MK 571
Nombre IUPAC sodio; 3-[[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenilo-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]sulfanilmetilpropanoato
SMILES [Na+].CN(C)C(=O)CCSC(SCCC(=O)[O-])c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-571
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27ClN2O3S2.Na/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22;/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b10-6+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.0971