Learn More
Tocris Bioscience™ MK 571
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18075682 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18075682 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2338/10
Potent CysLT1 (LTD4) inverse agonist. Also MRP1 inhibitor
Potent CysLT1 (LTD4) leukotriene receptor inverse agonist (EC50 = 1.3 nM). Antagonizes LTD4-induced contractions of guinea pig trachea and ileum (pA2 values are 9.4 and 10.5 respectively). Also inhibitor of multidrug resistance protein-1 (MRP1) mediated transport; in vitro augments the effects of cytotoxic agents on malignant cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK 571
CAS 115104-28-4
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C26H27ClN2O3S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.09
Pureza >98%
Peso molecular 515.083