Learn More
MK-5046, MedChemExpress
Código de producto. 16466446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466446 100 mg 100 miligramos
16462177 50 mg 50 miligramos
16456038 10 mg 10 miligramos
16418647 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14342
MedChemExpress MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).
MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-5046
Forma física Powder
CAS 1022152-70-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F6N4O
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (32.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@](CC1=NC(CC2(C(F)(F)F)CC2)=CN1)(C(F)(F)F)C3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 444.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.37
Porcentaje de pureza 99.47%