Learn More
MK-4101, MedChemExpress
Código de producto. 16499456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499456 50 mg 50 miligramos
16492758 10 mg 10 miligramos
16459995 2 mg 2 miligramos
16405507 5 mg 5 miligramos
16404226 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16499456
Marca: Medchem Express HY100036
MedChemExpress MK-4101 is a Smoothened (SMO) antagonist (IC50 of 1.1 μM for 293 cells ) and also a potent inhibitor of the hedgehog pathway (IC50 of 1.5 μM for mouse cells; IC50 of 1 μM for KYSE180 oesophageal cancer cells). MK-4101 has robust antitumor activity that inhibits tumor cell proliferation and induces extensive apoptosis.
MK-4101 is a Smoothened (SMO) antagonist (IC50 of 1.1 μM for 293 cells ) and also a potent inhibitor of the hedgehog pathway (IC50 of 1.5 μM for mouse cells
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-4101
Forma física Solid
CAS 935273-79-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24F5N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.32 mM)
SMILES FC(C1=CC=CC=C1C2=NN=C(C34CCC(C5=NOC(C6CC(F)(F)C6)=N5)(CC4)CC3)N2C)(F)F
Peso molecular (g/mol) 493.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.47
Porcentaje de pureza 98.1%