Learn More
MK-4074, MedChemExpress
Código de producto. 16492966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492966 25 mg 25 miligramos
16450497 50 mg 50 miligramos
16444148 10 mg 10 miligramos
16426857 5 mg 5 miligramos
16405116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107709
MedChemExpress MK-4074 is a liver-specific inhibitor of acetyl-CoA carboxylase ACC1 and ACC2 with IC50 values of approximately 3 nM.
MK-4074 is a liver-specific inhibitor of acetyl-CoA carboxylase ACC1 and ACC2 with IC50 values of approximately 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-4074
CAS 1039758-22-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H31N3O6
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (88.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC2(CCN(C(C3=CC(OC)=C4C(N(C5CC5)C=C4C)=C3)=O)CC2)OC6=CC=C(C7=CN=CC(C(O)=O)=C7)C=C16
Peso molecular (g/mol) 565.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.62
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism