Learn More
MK-3697, MedChemExpress
Código de producto. 16497797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497797 5 mg 5 miligramos
16495078 10 mg 10 miligramos
16461317 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16497797
Marca: Medchem Express HY12301
MedChemExpress MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-3697
CAS 1224846-01-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N5O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.5 mg/mL (50.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(C)=CN=C2)=NC=C1C3=NC=CS3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 447.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.51
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation