Learn More
MK-2894 sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16483958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483958 10 mg 10 miligramos
16466677 5 mg 5 miligramos
16440317 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10414
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress MK-2894 sodium salt is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 sodium salt possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
MK-2894 sodium salt is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 sodium salt possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Specifications
Nombre del producto químico o material MK-2894 sodium salt
Forma física Solid
CAS 1006036-88-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21F3NNaO3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
SMILES O=C(O[Na])C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 495.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.49
Porcentaje de pureza 98.09%