Learn More
MK-2461, MedChemExpress
Código de producto. 16478088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478088 10 mg 10 miligramos
16463756 25 mg 25 miligramos
16400558 5 mg 5 miligramos
16400356 2 mg 2 miligramos
16464007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16478088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50703
MedChemExpress MK-2461 is a novel ATP-competitive multitargeted inhibitor of activated c-Met with a mean IC50 of 2.5 nM.
MK-2461 is a novel ATP-competitive multitargeted inhibitor of activated c-Met with a mean IC50 of 2.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-2461
Forma física Solid
CAS 917879-39-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.56 mM)
SMILES O=S(N(C)C[C@H]1OCCOC1)(NC2=CC=C3C=CC(C(C(C3=C2)=O)=C4)=NC=C4C5=CN(N=C5)C)=O
Peso molecular (g/mol) 495.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.55
Porcentaje de pureza 99.01%