Learn More
Dihidrocloruro MK-2206, TRC
Código de producto. 30470196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470196 50 mg 50 miligramos
30468904 25 mg 25 miligramos
30476188 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42502550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032350-13-2
Fórmula molecular C25 H21 N5 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 480.39
Sinónimo MK 2206 dihydrochloride
Nombre IUPAC 8-[4-(1-aminociclobutil)fenil]-9-fenil-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naftiridina-3-una; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NC1(CCC1)c2ccc(cc2)c3nc4C=CN5C(=O)NN=C5c4cc3c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-2206 dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H21N5O.2ClH/c26-25(12-4-13-25)18-9-7-17(8-10-18)22-19(16-5-2-1-3-6-16)15-20-21(27-22)11-14-30-23(20)28-29-24(30)31;;/h1-3,5-11,14-15H,4,12-13,26H2,(H,29,31);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.128