Learn More
MK-2206 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496587 5 mg 5 miligramos
16460976 200 mg 200 miligramos
16450237 50 mg 50 miligramos
16423868 10 mg 10 miligramos
16454896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10358
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
Specifications
Nombre del producto químico o material MK-2206 dihydrochloride
CAS 1032350-13-2
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23Cl2N5O
Cantidad 5 mg
Sinónimo MK-2206 (2HCl)
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (34.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) ∣H2O : 3.57 mg/mL (7.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1N2C(C3=CC(C4=CC=CC=C4)=C(N=C3C=C2)C5=CC=C(C6(N)CCC6)C=C5)=NN1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 480.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.39
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease