Learn More
Tocris Bioscience™ MK 1903
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30002031 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30002031 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4622/10
Potent and selective GPR109A (HCA2) agonist
Potent and selective hydroxycarboxylic acid receptor 2 (HCA2, GPR109A) full agonist; exhibits greater potency than niacin in a whole cell HTRF-cAMP assay (EC50 values are 12.9 and 51 nM respectively). Exhibits no binding at the GRP109B receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1268882-43-4
Fórmula molecular C8H8N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK 1903
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >98%
Peso molecular 164.164